Imprimer
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Methoxynicotinic acid
OR1913-25G OR1913-5G OR1913-10G
APOSOR1913-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1913-25G APOSOR1913-5G APOSOR1913-10G
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid 98%
2-Methoxy-5-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.1400 g/mol
Point de fusion: 165…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115721
Numéro CAS: 66572-55-2