Imprimer
Acide 2,6-dichloronicotinique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
OR1907-100G OR1907-25G OR1907-5G
APOSOR1907-100GEA 108 EUR
APOSOR1907-100G APOSOR1907-25G APOSOR1907-5G
Acide 2,6-dichloronicotinique 97%
Acide 2,6-dichloronicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
Point de fusion: 140…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075583
Numéro CAS: 38496-18-3