Imprimer
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
OR1906-25G OR1906-5G OR1906-100G
APOSOR1906-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1906-25G APOSOR1906-5G APOSOR1906-100G
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique
Acide 6-bromo-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093197
Numéro CAS: 21190-87-4