Imprimer
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR19-10G OR19-1G
APOSOR19-10GEA 314 EUR
APOSOR19-10G APOSOR19-1G
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01940435
Numéro CAS: 114382-20-6