1-Chloro-2-iodobenzène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-1-iodobenzene
Formule:
C₆H₄ClI Point d'ébullition: 234…235 °C Point de fusion: 1 °C Densité: 1,952 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 111 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001033 Numéro CAS: 615-41-8 EINECS: 210-423-4 |