Imprimer
4'-Hydroxy-2'-méthylacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4′-Hydroxy-2′-methylacetophenone, 1-(4-Hydroxy-2-methylphenyl)ethanone
OR1891-100G OR1891-25G
APOSOR1891-100GEA 509 EUR
APOSOR1891-100G APOSOR1891-25G
4'-Hydroxy-2'-méthylacétophénone
4'-Hydroxy-2'-méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002303
Numéro CAS: 875-59-2