Imprimer
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18850-1G OR18850-5G OR18850-250MG
APOSOR18850-1GEA 29 EUR
APOSOR18850-1G APOSOR18850-5G APOSOR18850-250MG
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
3-Bromo-4-methoxy-5-methylaniline
Formule: C₈H₁₀BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16618926
Numéro CAS: 1215205-12-1