Imprimer
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18843-10G OR18843-5G OR18843-25G
APOSOR18843-10GEA 137 EUR
APOSOR18843-10G APOSOR18843-5G APOSOR18843-25G
4-(Benzyloxy)cyclohexanone 96%
4-(Benzyloxy)cyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₆O₂
Poids moléculaire: 204.2700 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C/0.15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697867
Numéro CAS: 2987-06-6