N-Fmoc-L-alanine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (-)-N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-L-alanine, Fmoc-L-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (-)-L-Alanine, N-FMOC protected, (-)-FMOC-L-Ala-OH, (2S)-(-)-2-Aminopropanoic acid, N-FMOC protected, Fmoc-Ala-OH
Formule:
C₁₈H₁₇NO₄ Poids moléculaire: 311.34 g/mol Point de fusion: 147…153 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037139 Numéro CAS: 35661-39-3 EINECS: 252-660-6 |