Imprimer
3-Chloro-4-formylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18827-25G OR18827-5G
APOSOR18827-25GEA 85.9 EUR
APOSOR18827-25G APOSOR18827-5G
3-Chloro-4-formylpyridine
3-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06200712
Numéro CAS: 72990-37-5