Imprimer
2,3,5-Tribromo-4-méthylthiophène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-2,4,5-tribromothiophene
OR18820-10G OR18820-5G
APOSOR18820-10GEA 46.4 EUR
APOSOR18820-10G APOSOR18820-5G
2,3,5-Tribromo-4-méthylthiophène
2,3,5-Tribromo-4-méthylthiophène
Formule: C₅H₃Br₃S
Point de fusion: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130086
Numéro CAS: 67869-13-0