Imprimer
3-Quinoléinecarbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Cyanoquinoline
OR18815-1G OR18815-5G
APOSOR18815-1GEA 33.5 EUR
APOSOR18815-1G APOSOR18815-5G
3-Quinoléinecarbonitrile
3-Quinoléinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006766
Numéro CAS: 34846-64-5
EINECS: 252-248-6