2-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 2-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule:
C₁₅H₂₁BO₄ Poids moléculaire: 276.1358 g/mol Point de fusion: 66…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12913983 Numéro CAS: 956229-86-0 |