Acide 2-amino-5-bromonicotinique 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅BrN₂O₂ Poids moléculaire: 217.02 g/mol Point de fusion: 217…220 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01860227 Numéro CAS: 52833-94-0 |