Imprimer
Acide 4-chlorobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1870-1KG OR1870-500G
APOSOR1870-1KGEA 37.7 EUR
APOSOR1870-1KG APOSOR1870-500G
Acide 4-chlorobenzoïque
Acide 4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
Point d'ébullition: 275 °C
Point de fusion: 238…241 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002531
Numéro CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9