Imprimer
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1867-100G OR1867-2.5KG OR1867-500G
APOSOR1867-100GEA 42.2 EUR
APOSOR1867-100G APOSOR1867-2.5KG APOSOR1867-500G
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène 98%
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
Point d'ébullition: 315 °C
Point de fusion: 50…54 °C
Densité: 1,498 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007075
Numéro CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II