Imprimer
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR18622-100MG OR18622-250MG
APOSOR18622-100MGEA 40.6 EUR
APOSOR18622-100MG APOSOR18622-250MG
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid 95%
2,2'-Bipyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234850
Numéro CAS: 1970-80-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III