Imprimer
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(tert-Butyl)isoxazol-5-amine
OR18617-1G OR18617-5G OR18617-10G
APOSOR18617-1GEA 23.2 EUR
APOSOR18617-1G APOSOR18617-5G APOSOR18617-10G
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
3-tert-Butylisoxazole-5-amine
Formule: C₇H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05266697
Numéro CAS: 59669-59-9