Imprimer
4,4-Diméthylcyclohexanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR18607-100G OR18607-25G OR18607-5G
APOSOR18607-100GEA 253 EUR
APOSOR18607-100G APOSOR18607-25G APOSOR18607-5G
4,4-Diméthylcyclohexanone 98%
4,4-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
Point de fusion: 41…45 °C
Densité: 0,893 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234965
Numéro CAS: 4255-62-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III