Imprimer
2-Ethynylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18606-25G OR18606-5G OR18606-10G
APOSOR18606-25GEA 200 EUR
APOSOR18606-25G APOSOR18606-5G APOSOR18606-10G
2-Ethynylpyridine 98%
2-Ethynylpyridine
Formule: C₇H₅N
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 77…78 °C/14mmHg
Densité: 0.94 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041598
Numéro CAS: 1945-84-2