Imprimer
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-7-azaindole-5-carboxylic acid
OR18604-1G OR18604-250MG
APOSOR18604-1GEA 151 EUR
APOSOR18604-1G APOSOR18604-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Poids moléculaire: 196.5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10574983
Numéro CAS: 920966-03-6