Imprimer
5-Bromo-m-toluonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18596-1G OR18596-5G
APOSOR18596-1GEA 0 EUR
APOSOR18596-1G APOSOR18596-5G
5-Bromo-m-toluonitrile
5-Bromo-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061970
Numéro CAS: 124289-21-0