Imprimer
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-5-(pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR18583-1G OR18583-250MG OR18583-500MG
APOSOR18583-1GEA 243 EUR
APOSOR18583-1G APOSOR18583-250MG APOSOR18583-500MG
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
5-(Pyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formule: C₇H₆N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864898
Numéro CAS: 73631-18-2