Imprimer
2-Iodoaniline 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1857-100G OR1857-25G
APOSOR1857-100GEA 82.8 EUR
APOSOR1857-100G APOSOR1857-25G
2-Iodoaniline 98+%
2-Iodoaniline
Formule: C₆H₆IN
Point de fusion: 53…58 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007680
Numéro CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0