Imprimer
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18562-1G OR18562-5G
APOSOR18562-1GEA 0 EUR
APOSOR18562-1G APOSOR18562-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Point de fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092325
Numéro CAS: 574-96-9