Imprimer
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1H-Benzo[d]imidazole-2-carbaldehyde
OR1856-1G OR1856-250MG OR1856-5G
APOSOR1856-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1856-1G APOSOR1856-250MG APOSOR1856-5G
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1H-Benzimidazole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228045
Numéro CAS: 3314-30-5