Imprimer
2,3-Diméthoxybenzylamine, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,3-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR18556-25G OR18556-5G
APOSOR18556-25GEA 136 EUR
APOSOR18556-25G APOSOR18556-5G
2,3-Diméthoxybenzylamine, grade Technique
2,3-Diméthoxybenzylamine
Formule: C₉H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 167.21
Point d'ébullition: 137 °C/11mmHg
Densité: 1.13 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052392
Numéro CAS: 4393-09-3
EINECS: 224-515-7