Imprimer
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
OR18545-100G OR18545-5G OR18545-25G
APOSOR18545-100GEA 166 EUR
APOSOR18545-100G APOSOR18545-5G APOSOR18545-25G
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 99%
(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Formule: C₉H₁₁NO
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216655
Numéro CAS: 126456-43-7