Imprimer
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1854-1G OR1854-250MG OR1854-5G
APOSOR1854-1GEA 144 EUR
APOSOR1854-1G APOSOR1854-250MG APOSOR1854-5G
Pyrazine-2-carbaldehyde 97%
Pyrazine-2-carbaldehyde
Formule: C5H4N2O
Point d'ébullition: 120…130 °C/30mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179278
Numéro CAS: 5780-66-5