Imprimer
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18424-1G OR18424-5G
APOSOR18424-1GEA 75.4 EUR
APOSOR18424-1G APOSOR18424-5G
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
3-Iodo-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇IN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781537
Numéro CAS: 885522-63-4