Imprimer
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR18410-100G OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA 45.1 EUR
APOSOR18410-100G APOSOR18410-25G
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque 98%
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
Point de fusion: 156…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079731
Numéro CAS: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III