Imprimer
2,5-Dibromophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dibromo-4-hydroxybenzene
OR18409-1G OR18409-5G OR18409-10G
APOSOR18409-1GEA 21.9 EUR
APOSOR18409-1G APOSOR18409-5G APOSOR18409-10G
2,5-Dibromophénol 98%
2,5-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01851373
Numéro CAS: 28165-52-8