Imprimer
1,4-Diacryloylpiperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(prop-2-en-1-one)
OR18404-25G OR18404-5G
APOSOR18404-25GEA 278 EUR
APOSOR18404-25G APOSOR18404-5G
1,4-Diacryloylpiperazine 95%
1,4-Diacryloylpiperazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 91,5…93.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077661
Numéro CAS: 6342-17-2