Imprimer
Iminostilbene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18383-100G OR18383-25G
APOSOR18383-100GEA 79.9 EUR
APOSOR18383-100G APOSOR18383-25G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formule: C₁₄H₁₁N
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005071
Numéro CAS: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III