Imprimer
2,6-Dibromophénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 201 EUR
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromophénol
2,6-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
Point d'ébullition: 255…256 °C
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002152
Numéro CAS: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III