Imprimer
D(-)-β-mercaptovaline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
OR18365-25G OR18365-100G
APOSOR18365-25GEA 115 EUR
APOSOR18365-25G APOSOR18365-100G
D(-)-β-mercaptovaline
D(-)-β-mercaptovaline
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 149.2 g/mol
Point de fusion: ∼ 212 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064302
Numéro CAS: 52-67-5