Imprimer
Chloro(triphényl)méthane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorotriphénylméthane
OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
Chloro(triphényl)méthane 95%
Chloro(triphényl)méthane
Formule: C₁₉H₁₅Cl
Point d'ébullition: 230…235 °C/20mmHg
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000813
Numéro CAS: 76-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III