Imprimer
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
OR18352-100G OR18352-25G OR18352-1KG
APOSOR18352-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18352-100G APOSOR18352-25G APOSOR18352-1KG
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formule: C₁₉H₁₅NO₅
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010733
Numéro CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III