2-Nitro-5-piperidinoaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₅N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00545948 Numéro CAS: 54997-99-8 |