2,3-Diméthyl-2-butène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tetramethylethylene
Formule:
C₆H₁₂ Point d'ébullition: 72…73 °C Point de fusion: –75 °C Densité: 0,708 g/cm³ (25 °C) Point éclair: –16 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008897 Numéro CAS: 563-79-1 EINECS: 209-263-8 UN: 3295 ADR: 3,II |