Imprimer
Phtalaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): o-Phtalaldéhyde, OPA
OR18349-250G OR18349-25G OR18349-100G
APOSOR18349-250GEA 183 EUR
APOSOR18349-250G APOSOR18349-25G APOSOR18349-100G
Phtalaldéhyde 98%
Phtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
Point d'ébullition: 83 °C/0,8mmHg
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003335
Numéro CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II