Imprimer
2-Aminobenzothiazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzothiazole-2-ylamine
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 36.4 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
Poids moléculaire: 150.2 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005785
Numéro CAS: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Indice Merck: 13,00423