Imprimer
1,3,5-Triméthoxybenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18342-100G OR18342-25G OR18342-500G
APOSOR18342-100GEA 33.5 EUR
APOSOR18342-100G APOSOR18342-25G APOSOR18342-500G
1,3,5-Triméthoxybenzène 98%
1,3,5-Triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 51…53 °C
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008385
Numéro CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4