Imprimer
10-Undécène-1-ol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 21.9 EUR
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undécène-1-ol 99%
10-Undécène-1-ol
Formule: C₁₁H₂₂O
Point d'ébullition: 132…133 °C/15mmHg
Point de fusion: –3 °C
Densité: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004750
Numéro CAS: 112-43-6
EINECS: 203-971-0