Imprimer
Alcool 4-méthoxybenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool p-anisique
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
Alcool 4-méthoxybenzylique 98%
Alcool 4-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₁₀O₂
Poids moléculaire: 138.17 g/mol
Point d'ébullition: 258…260 °C
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004653
Numéro CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Indice Merck: 13,00608