Imprimer
2-Amino-4-méthylpyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR18316-100G OR18316-25G
APOSOR18316-100GEA 108 EUR
APOSOR18316-100G APOSOR18316-25G
2-Amino-4-méthylpyrimidine 98%
2-Amino-4-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₇N₃
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006101
Numéro CAS: 108-52-1
EINECS: 203-591-5