Imprimer
1-Bromo-2-iodobenzène 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 40.6 EUR
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-iodobenzène 98+%
1-Bromo-2-iodobenzène
Formule: C₆H₄BrI
Point d'ébullition: 257 °C
Point de fusion: 44478 °C
Densité: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001030
Numéro CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9