Imprimer
Bis(4-chlorophényl)sulfone 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4'-Dichlorodiphénylsulfone
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 72.5 EUR
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-chlorophényl)sulfone 99%
Bis(4-chlorophényl)sulfone
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Point d'ébullition: 249…251 °C/10mmHg
Point de fusion: 143…150 °C
Point éclair: 233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000619
Numéro CAS: 80-07-9
EINECS: 201-247-9