Imprimer
Diisopropylcarbodiimide 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 79.9 EUR
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 145…148 °C
Densité: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I