1,3-Bis(diméthylamino)propane 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N,N,N',N'-Tétraméthyl-1,3-diaminopropane, N,N,N',N'-Tétraméthyltriméthylènediamine
Formule:
C₇H₁₈N₂ Point d'ébullition: 145…146 °C Point de fusion: –70 °C Densité: 0,779 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 31 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008337 Numéro CAS: 110-95-2 EINECS: 203-818-8 UN: 2734 ADR: 8+3,II |